Merck
870318P
Avanti
N-dodecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-dodecyl polysarcosine-25
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C87H152N26O25
Número de CAS:
Peso molecular:
1962.30
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensayo
(TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x25 mg (870318P-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870318P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)