Merck
860733P
Avanti
3-keto sphinganine (d18:0, HCl salt)
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone, hydrochloride salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H38ClNO2
Peso molecular:
335.95
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
Clave InChI
FVUPVZMHCVAKHG-LMOVPXPDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)