860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H37NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
315.49
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)