860497P
Avanti
Trimethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860497P, powder
Sinónimos:
N,N,N-trimethyl-D-erythro-sphingosine (methyl sulfate salt)
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860497P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860497P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C21H44NO2.CH4O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(24)20(19-23)22(2,3)4;1-5-6(2,3)4/h17-18,20-21,23-24H,5-16,19H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b18-17+;/t20-,21+;/m0./s1
Clave InChI
OJPBMRHTGOLVFX-DSQFUKAXSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3