860610P
Avanti
N-18:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P, powder
Sinónimos:
N-stearoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860610P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860610P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
Clave InChI
IEZRNEGTKRQRFV-LFBNJJMOSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)