860437P
Avanti
Galactosyl(α)Sphingsosine(D18:1)
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
D-galactosyl-α 1-1’-D-erythro-sphingsosine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
envase
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24-/m0/s1
Clave InChI
HHJTWTPUPVQKNA-SAEUUFITSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)