860565P
Avanti
18:1-6:0 Biotin PI(3,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand 860565P, powder
Sinónimos:
1-oleoyl-2-[6-biotinyl(aminohexanoyl)]-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860565P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860565P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860565P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCNC(CCCC[C@]2([H])SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H78N3O21P3S.3H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-24-34(48)62-27-30(28-63-70(60,61)67-42-38(51)40(65-68(54,55)56)37(50)41(39(42)52)66-69(57,58)59)64-35(49)25-18-16-21-26-44-33(47)23-20-19-22-32-36-31(29-71-32)45-43(53)46-36;;;/h9-10,30-32,36-
Clave InChI
TXIALBRBPYNISB-RPEQWFAQSA-N
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)