860385P
Avanti
16:0-18:1 D5 PG
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol-1′,1′,2′,3′,3′-d5) (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol-d5) (ammonium salt); 110899
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860385P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860385P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3