857135P
Avanti
18:1 BMP (S,S)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-1′-(3′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), powder
Sinónimos:
lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (857135P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (857135P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857135P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3