Merck
860140P
Avanti
C18:0 GM2 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
C18:0 GM2 Ganglioside (GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C67H121N3O26
Número de CAS:
Peso molecular:
1384.68
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
origen biológico
synthetic
Análisis
>99 (TLC)
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@@H]4CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO)NC(C)=O
Aplicación
Lipids research
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable