Merck
860147P
Avanti
C18:0 GB3 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
C18:0 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H101NO18
Peso molecular:
1052.38
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99 (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
Aplicación
Lipids research
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)