Merck
857411P
Avanti
IG4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
4-fluoro-N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40FN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
461.61
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857411P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857411P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC=C2F)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
Descripción general
IG4 is an analog of ceramide.
Envase
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe G L, et al.
Scientific reports, 6(1), 1-15 (2016)