857323P
Avanti
16:0 Cyclic LPA
1-palmitoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt); cPA; cLPA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857323P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857323P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=P1([O-])O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO1.[NH4+]
Clave InChI
NATIUIORRLVXDB-GMUIIQOCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)