857231P
Avanti
C18:1 Cyclic LPA
1-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1-O-octadecenyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt); AGP 18:1
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857231P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857231P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCOC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C21H41O5P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-19-21-20-25-27(22,23)26-21;/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3,(H,22,23);1H3/b10-9-;/t21-;/m1./s1
Clave InChI
OQYRMQWRTNWOER-WBIWQBECSA-N
Descripción general
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)