857230P
Avanti
C18:1 LPA
1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1-O-9-(Z)-octadecenyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(18:1(9Z)e/0:0)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857230P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[NH4+]
Clave InChI
WEOSAIXAEGBVPQ-WBIWQBECSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)