856721L
Avanti
17:0-14:1 PE-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-heptadecanoyl-2-myristoleoyl-sn-glycero(d5)-3-phosphoethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.