850315C
Avanti
08:0 PC
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
PC(8:0/8:0)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850315C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850315C
concentración
10 mg/mL (850315C-25mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)