Merck
840045X
Avanti
Brain PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand 840045X
Sinónimos:
L-α-phosphatidylinositol-4-phosphate (Brain, Porcine) (ammonium Salt):methanol:water (20:9:1)
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (840045X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840045X-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 840045X
concentración
1 mg/mL (840045X-1mg)
5 mg/mL (840045X-5mg)
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)61-39(37-59-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-60-65(57,58)63-47-44(52)42(50)46(43(51)45(47)53)62-64(54,55)56;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-53H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,57,58)(H2,54,55,56);2*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;/t39-,42+,43?,44?,45?,46?,47-;;/m1../s1
Clave InChI
HJHASIMOAXACIC-CVKYTLMISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Phosphatidylinositol 4-phosphate (PI4P) is a precursor of phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate [PI(4,5)P2]. It is located in the membranes of Golgi apparatus.
Aplicación
Brain PI(4)P has been used for molecular docking. It has also been used for the preparation of liposome for co-floatation.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840045X-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840045X-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The RNA-binding site of poliovirus 3C protein doubles as a phosphoinositide-binding domain
Shengjuler D, et al.
Structure, 25(12), 1875-1886 (2017)
RIM C2B domains target presynaptic active zone functions to PIP2-containing membranes
de Jong A, et al.
Neuron, 98(2), 335-349 (2018)
PI4P and PI (4, 5) P2 are essential but independent lipid determinants of membrane identity
Hammond GRV, et al.
Science, 337(6095), 727-730 (2012)
Dieter R Klopfenstein et al.
Molecular biology of the cell, 15(8), 3729-3739 (2004-05-25)
UNC-104 (KIF1A) is a kinesin motor that transports synaptic vesicles from the neuronal cell body to the terminal. Previous in vitro studies have shown that a Dictyostelium relative of UNC-104 transports liposomes containing acidic phospholipids, but whether this interaction is
Jitendra Kumar et al.
PLoS genetics, 6(11), e1001200-e1001200 (2010-11-17)
UNC-104/KIF1A is a Kinesin-3 motor that transports synaptic vesicles from the cell body towards the synapse by binding to PI(4,5)P(2) through its PH domain. The fate of the motor upon reaching the synapse is not known. We found that wild-type