Merck
810386C
Avanti
18:1 PE-TopFluor AF488
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-DIOLEOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE-N-( TopFluor AF488) (AMMONIUM SALT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C62H99N6O18PS2
Número de CAS:
Peso molecular:
1311.58
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 250 μg (810386C-250ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
250 μg/mL (810386C-250ug)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5ml Amber Glass Screw Cap Vial (810386C-250UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable