810299P
Avanti
25-(C4 TopFluor™) 25-OH cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810299P, powder
Sinónimos:
25-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-25-hydroxycholesterol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810299P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (810299P-100ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810299P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable