810122C
Avanti
14:0-06:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810122C
Sinónimos:
1-myristoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810122C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810122C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810122C
concentración
1 mg/mL (810122C-1mg)
1 mg/mL (810122C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- as a supplement in ice-cold synthetic defined (SD) medium for yeast cultures for flow cytometry studies
- as a fluorescent marker in hyaluronan-phospholipid based medium (HA–phospholipid medium) for culturing cartilage cells and to visualize lipid vesicle formation
- in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs) and fluorescence-labeled supported lipid bilayer (SLB) for fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) studies
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)