Documentos clave
791500X
Avanti
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
>99% (MS)
Sinónimos:
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Ensayo
>99% (MS)
Formulario
solution
envase
package of 1 × 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791500X-1EA)
Componentes
  • Chlorophyll (1 mg/mL)
  • 18:1 TG/Triolein (1mg/mL)
  • 14:1 DG (1 mg/mL)
  • 14:1 CA (1 mg/mL)
  • 14:1 PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PS (1 mg/mL)
  • 14:1 PG (1 mg/mL)
  • 14:1 PE (1 mg/mL)
  • 14:1 PI (0.25 mg/mL)
  • 19:0 Chol Ester (1 mg/mL)
  • 18:1 SM (1 mg/mL)
  • 18:1 Ceramide (1 mg/mL)
  • 18:1 Lyso PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PA (1 mg/mL)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)