700342E
Avanti
Leukotriene C4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
6R-(((R)-2-((S)-4-amino-4-carboxybutanamido)-3-((carboxymethyl)amino)-3-oxopropyl)thio)-5S-hydroxyicosa-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
100 μg/mL
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
cadena SMILES
OC(CCC[C@H](O)[C@H](SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)/C=C/C=C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C30H47N3O9S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(34)15-14-17-27(36)37)43-21-23(29(40)32-20-28(38)39)33-26(35)19-18-22(31)30(41)42/h6-7,9-13,16,22-25,34H,2-5,8,14-15,17-21,31H2,1H3,(H,32,40)(H,33,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,41,42)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-1
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)