700311P
Avanti
Glyco-3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid (NPCBA2)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Cholanic acid-3ß,5α,6ß-triol N-(2-carboxymethyl)-amide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-17-12-21(29)26(33)13-16(28)8-11-25(26,3)20(17)9-10-24(18,19)2/h15-21,28-29,33H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,24-,25-,26+/m1/s1
Clave InChI
PVXZQUUYXFMXMF-ABSIFXOISA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)