700306P
Avanti
Geranyl phosphate ammonium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Geranyl phosphate ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22NO4P
Peso molecular:
251.26
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700306P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
700306P-5MG | 4065265199636 |