700142P
Avanti
Pregnenolone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3β-hydroxypregn-5-en-20-one
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 50 mg (700142P-50mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Clave InChI
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable