Merck
700067P
Avanti
dihydrolanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Lanostenol; Lanost-8-en-3b-ol; 5a-Lanost-8-en-3b-ol; DHL
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52O
Número de CAS:
Peso molecular:
428.73
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descripción
24,25-dihydrolanosterol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4[C@]1(C)CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H52O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h20-22,25-26,31H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,25?,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
MBZYKEVPFYHDOH-XCEBNUDKSA-N
Descripción general
Dihydrolanosterol is a natural sterol.
Aplicación
Dihydrolanosterol has been used to induce degradation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR).
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)