Documentos clave
Z620262
DURAN culture tubes
H × diam. 180 mm × 18 mm
Sinónimos:
261352357
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiales
borosilicate glass
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
esterilidad
non-sterile
Características
neck thread external thread
DIN thread 18
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 261352357
Al × Diám.
180 mm × 18 mm
capacidad
30 mL
Descripción general
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)