SLW1636/36MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 20 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1636/36MP
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
esterilidad
non-sterile
Características
neck thread external thread
envase
pack of 40 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1636/36MP
D.E. × L
20 mm × 100 mm
tamaño del tapón
20 mm
capacidad
20 mL
pared grosor
1.8 mm
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)