Merck
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14S
Número de CAS:
Peso molecular:
154.27
Número de FEMA:
4387
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
15.096
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥98%
composición
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; meaty
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Información legal
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)