TEM-FF100-NI-50
Formvar Supported Nickel Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Productos recomendados
envase
box of 50
tamaño
100 mesh
Descripción general
A 10 nm thin formvar film supported standard square mesh grids. Nickel grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)