GF71248013
Nickel
mesh, size 0.43 mm, size 60 × 120 mm, thickness 0.004 mm
Sinónimos:
NI008720
About This Item
Productos recomendados
formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 712-480-13
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
tamaño
0.43 mm
60 × 120 mm
grosor
0.004 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)