SLW3750/03
Pyrex® Filter funnel with sintered glass disc
30 mL, bowl I.D. 80 mm, porosity grade 3
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3750/03
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3750/03
SciLabware
cuenco D.I.
80 mm
capacidad
30 mL
30 mL
vástago D.E. × Al
8 mm × 82 mm
tamaño de poro
grade 3 porosity
Descripción general
- Sintered disc manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Available in a choice of porosities
For the filtration of solutions:
- No requirement for filter paper
- Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)