Documentos clave
SLW3660/08M
Pyrex® Gooch crucible
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3660/08M
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3660/08M
SciLabware
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
grade 4 porosity
capacidad
30 mL
Descripción general
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2