SLW3660/06M
Pyrex® Gooch crucible
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 3
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3660/06M
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3660/06M
SciLabware
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
grade 3 porosity
capacidad
30 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
- Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
- With integral glass sintered disc
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)