Documentos clave
SLW3010/12M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 10 mm, porosity grade 2
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3010/12M
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiales
Pyrex membrane
esterilidad
non-sterile
Características
grade 2
fabricante / nombre comercial
SciLabware 3010/12M
Diámetro
10 mm
diámetro nominal
10 mm
tamaño de poro
grade 2 porosity
Descripción general
  • Complies with ISO 4793
  • For use by Glassblowers constructing special apparatus
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
SLW3010/12M-10EA4061832439495