SLW1521/18D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 10000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1521/18D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Junta
joint ST/NS neck60/46
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1521/18D
botella diám. × Al
227 mm × 414 mm , With stopper
capacidad
10000 mL
cuello D.I.
60 mm
Descripción general
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)