SLW1020/06D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1020/06D
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
1020/06D
SciLabware
Altura
105 mm
base diám.
68.0 mm
parte superior diám.
52 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
- Conical shape (Phillips pattern) with spout
- Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
- Excellent thermal performance and chemical resistance
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)