S154
Sepiapterin
solid
Sinónimos:
S-(−)-2-Amino-7,8-dihydro-6-(2-hydroxy-1-oxopropyl)-4(1H)-pteridinone, L-Sepiapterin
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
color
yellow
solubilidad
DMSO: 27 mg/mL
0.1 M NaOH: 9.8 mg/mL
εmax
6170 at 409 nm in 0.1 M HCl
7410 at 271 nm in 0.1 M HCl at 1%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](O)C(=O)C1=NC2=C(NC1)NC(N)=NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,15H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-/m0/s1
Clave InChI
VPVOXUSPXFPWBN-VKHMYHEASA-N
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?