Merck
R433144
2-AMINO-6-ET-4,5,6,7-TETRAHYDRO-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H19NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
253.366
Número MDL:
Otras notas