MT51350094
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 12.88 mS, volume 250 mL
Sinónimos:
conductivity calibration standard
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350094
volumen
250 mL
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)