Key Documents
MT51302049
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 30 x 20 mL , sachets
Sinónimos:
conductivity calibration standard
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NA.24
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51302049
volumen
30 x 20 mL , sachets
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)