MT51350046
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 6 x 250 mL
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350046
volumen
6 x 250 mL
pH
9.21
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)