Documentos clave
MT51350042
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 6 x 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
esterilidad
non-sterile
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350042
volumen
6 x 250 mL
pH
4.01
Descripción general
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)