Merck
L370045
4-[(E)-({[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H25ClN2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
544.997
Número MDL:
Otras notas