GF41455324
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 500 m, number of filaments 86
Sinónimos:
PP305747
formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 414-553-24
Longitud
500 m
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable