GF31326982
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 4.8mm, L 1000 mm, wall thickness 0.8 mm
Sinónimos:
FP307048
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 313-269-82
Longitud
1000 mm
pared grosor
0.8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)