Z609870
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 16.0 mm × 18.0 mm, L 10 m
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
envase
pkg of 10 m
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
16.0 mm × 18.0 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
1.0 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)