Key Documents
GF19379920
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
Sinónimos:
SI676010
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Análisis
98.7%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 193-799-20
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
75 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)