Merck
GF14382794
Niobium
tube, 1000mm, outside diameter 2.54mm, inside diameter 2.44mm, wall thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Niobium, NB007200, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.90%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 143-827-94
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × grosor
1000 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
2.54 mm × 2.44 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)